1,4-Dibromtetrafluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

004668-5G 004668-25G 004668-100G
FLUO004668-5GEA 137 EUR
FLUO004668-5G FLUO004668-25G FLUO004668-100G
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Molecular Weight: 307.87 g/mol
Siedepunkt: 198
Schmelzpunkt: 78.2…78.5 °C
MDL: MFCD00000309
CAS-Nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR