2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
004677-1G
004677-5G
004677-25G
004677-100G
FLUO004677-1GEA
30.3
EUR
FLUO004677-1G
FLUO004677-5G
FLUO004677-25G
FLUO004677-100G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄Br₂F₃NO |
MDL:
MFCD00153113 CAS-Nummer: 88149-49-9 |