2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
004679-1G
004679-5G
004679-25G
FLUO004679-1GEA
31.1
EUR
FLUO004679-1G
FLUO004679-5G
FLUO004679-25G
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Br₂F₃N |
MDL:
MFCD00178769 CAS-Nummer: 71757-14-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |