2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
004703-5G 004703.25G
FLUO004703-5GEA 0 EUR
FLUO004703-5G FLUO004703.25G
2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
2,4-Dichlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Molecular Weight: 305 g/mol
Siedepunkt: 291…294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…75 °C
MDL: MFCD00042480
CAS-Nummer: 29091-09-6
EINECS: 249-420-8
UN: 3077
ADR: 9,III