1,3-Dichlor-4-fluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

004707-100G 004707-500G
FLUO004707-100GEA 125 EUR
FLUO004707-100G FLUO004707-500G
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,4092 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000580
CAS-Nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR