1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Lieferant: FLUOROCHEM
004737-25G
FLUO004737-25GEA
0
EUR
FLUO004737-25G
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Formel:
ClF₂CCClFI |
MDL:
MFCD00039402 CAS-Nummer: 354-61-0 EINECS: 206-565-1 |