2',4'-Difluoracetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-(2,4-Difluorphenyl)acetamid
004774-100G
FLUO004774-100GEA 72.9 EUR
FLUO004774-100G
2',4'-Difluoracetanilid
2',4'-Difluoracetanilid
Formel: C₈H₇F₂NO
MDL: MFCD00032502
CAS-Nummer: 399-36-0