3,4-Difluorbenzylamin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

004794-1G 004794-5G 004794-25G
FLUO004794-1GEA 31.1 EUR
FLUO004794-1G FLUO004794-5G FLUO004794-25G
3,4-Difluorbenzylamin
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR