(±)-2,3-Difluormandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(±)-2,3-Difluorphenylglykolsäure, (±)-2-(2,3-Difluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(2,3-Difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
004821-1G
FLUO004821-1GEA
76.2
EUR
FLUO004821-1G
(±)-2,3-Difluormandelsäure
(±)-2,3-Difluormandelsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,13 g/mol |
MDL:
MFCD00061295 CAS-Nummer: 207974-19-4 |