4-(Difluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004828-5G 004828-25G
FLUO004828-5GEA 36.9 EUR
FLUO004828-5G FLUO004828-25G
4-(Difluormethoxy)anilin
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,286 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III