2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
004829-5G
004829-25G
FLUO004829-5GEA
0
EUR
FLUO004829-5G
FLUO004829-25G
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₆F₂O₂ |
MDL:
MFCD00042251 CAS-Nummer: 71653-64-0 |