1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
004840-5G
004840-100G
004840-25G
FLUO004840-5GEA
76.2
EUR
FLUO004840-5G
FLUO004840-100G
FLUO004840-25G
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ |
MDL:
MFCD00085009 CAS-Nummer: 1544-86-1 |