(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Difluorbenzylcyanid
004850-1G
004850-5G
FLUO004850-1GEA
31.1
EUR
FLUO004850-1G
FLUO004850-5G
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Molecular Weight: 153.13 g/mol Siedepunkt: 90 °C (0.3 mmHg) Dichte: 1.2503 g/cm³ (15 °C) |
MDL:
MFCD00009971 CAS-Nummer: 656-35-9 EINECS: 211-514-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |