3,4-Difluor-DL-phenylalanin
Lieferant: FLUOROCHEM
004858-1G
FLUO004858-1GEA
164
EUR
FLUO004858-1G
3,4-Difluor-DL-phenylalanin
3,4-Difluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201,18 g/mol |
MDL:
MFCD00061307 CAS-Nummer: 32133-36-1 |