1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
004914-5G
FLUO004914-5GEA 67.1 EUR
FLUO004914-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₉FO₂
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…26 °C
MDL: MFCD00042487
CAS-Nummer: 82830-49-7