4-Iod-o-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

004948-25G
FLUO004948-25GEA 75.6 EUR
FLUO004948-25G
4-Iod-o-xylol
4-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 231…233 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,633 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040989
CAS-Nummer: 31599-61-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR