2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-[2,4-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
004995-1G
004995.5G
FLUO004995-1GEA
114
EUR
FLUO004995-1G
FLUO004995.5G
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
2',4'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₆F₆O Molecular Weight: 256,15 g/mol |
MDL:
MFCD00042495 CAS-Nummer: 237069-82-8 |