Tetrachlor-p-benzochinon

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon

005005-25G 005005-100G
FLUO005005-25GEA 33.8 EUR
FLUO005005-25G FLUO005005-100G
Tetrachlor-p-benzochinon
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245.88 g/mol
Siedepunkt: 270
Schmelzpunkt: 290…293 °C
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001594
CAS-Nummer: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
Merck Index: 13,02088

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR