2-Acetylthiophen

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon

005042-500G 005042-100G
FLUO005042-500GEA 134 EUR
FLUO005042-500G FLUO005042-100G
2-Acetylthiophen
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.1704 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR