Brenzcatechin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

005090-500G
FLUO005090-500GEA 123 EUR
FLUO005090-500G
Brenzcatechin
Brenzcatechin
Formel: C₆H₆O₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002188
CAS-Nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR