5-Brom-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF852.1
005188-25G
005188-5G
CHMPCFF852.1EA
522
EUR
CHMPCFF852.1
FLUO005188-25G
FLUO005188-5G
5-Brom-2-hydroxybenzonitril
5-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO |
MDL:
MFCD00143428 CAS-Nummer: 40530-18-5 EINECS: 254-958-1 |