5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF581.10
005201-5G
005201-25G
005201-100G
CHMPCFF581.10EA
348
EUR
CHMPCFF581.10
FLUO005201-5G
FLUO005201-25G
FLUO005201-100G
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄H₂BrClO₂S₂ |
MDL:
MFCD00084909 CAS-Nummer: 55854-46-1 UN: 3261 ADR: 8,II |