4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
005240-25G
FLUO005240-25GEA
87
EUR
FLUO005240-25G
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Molecular Weight: 273,51 g/mol Siedepunkt: 84 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 63…66 °C |
MDL:
MFCD01090993 CAS-Nummer: 216159-03-4 UN: 3261 ADR: 8,II |