2-Fluor-5-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
CFF1116.
005313-1G
005313-5G
005313-25G
CHMPCFF1116.EA
0
EUR
CHMPCFF1116.
FLUO005313-1G
FLUO005313-5G
FLUO005313-25G
2-Fluor-5-iodtoluol
2-Fluor-5-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236.03 g/mol |
MDL:
MFCD00013710 CAS-Nummer: 452-68-6 EINECS: 207-206-1 |