1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluorphenylthioharnstoff, N-(4-Fluorphenyl)thioharnstoff
005417-5G
005417-25G
005417-100G
FLUO005417-5GEA
34.1
EUR
FLUO005417-5G
FLUO005417-25G
FLUO005417-100G
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄F)NHC(S)NH₂ Molecular Weight: 170.21 g/mol Siedepunkt: 276 Schmelzpunkt: 169…170 °C |
MDL:
MFCD00041180 CAS-Nummer: 459-05-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |