2-(4-Aminophenyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Aminophenethylalkohol, 2-(4-Aminophenyl)ethylalkohol
005442-25G
FLUO005442-25GEA
69.6
EUR
FLUO005442-25G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Siedepunkt: 235…255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 108 °C |
MDL:
MFCD00007922 CAS-Nummer: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |