3-Brom-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
CFF843.1
FL5475.500
005475-5G
005475-1G
CHMPCFF843.1EA
522
EUR
CHMPCFF843.1
CHMPFL5475.500
FLUO005475-5G
FLUO005475-1G
3-Brom-5-fluorbenzoesäure
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219.01 g/mol |
MDL:
MFCD01569540 CAS-Nummer: 176548-70-2 |