4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF813.1
005479-500MG
005479-1G
CHMPCFF813.1EA
522
EUR
CHMPCFF813.1
FLUO005479-500MG
FLUO005479-1G
4-Amino-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212.18 g/mol |
MDL:
MFCD00269411 CAS-Nummer: 243666-11-7 |