6-Fluor-4-chinolinol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
CFF1103.1
FL5483.500
005483-1G
005483-5G
CHMPCFF1103.1EA
522
EUR
CHMPCFF1103.1
CHMPFL5483.500
FLUO005483-1G
FLUO005483-5G
6-Fluor-4-chinolinol
6-Fluor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO Molecular Weight: 163.1485 g/mol |
MDL:
MFCD00269610 CAS-Nummer: 391-78-6 |