8-Fluor-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
CFF1105.1 005484-1G
CHMPCFF1105.1EA 522 EUR
CHMPCFF1105.1 FLUO005484-1G
8-Fluor-4-chinolinol
8-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,15 g/mol
MDL: MFCD00272395
CAS-Nummer: 63010-71-9