Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
CFF617.1
005506-1G
005506-5G
CHMPCFF617.1EA
532
EUR
CHMPCFF617.1
FLUO005506-1G
FLUO005506-5G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ |
MDL:
MFCD00051652 CAS-Nummer: 31037-02-2 |