2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonsäureamid
CFF1272.
005527-1G
CHMPCFF1272.EA
0
EUR
CHMPCFF1272.
FLUO005527-1G
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄F₃NO₂S Molecular Weight: 211,16 g/mol |
MDL:
MFCD01569462 CAS-Nummer: 287172-63-8 |