2,7-Dimethylnaphthalin
Lieferant: FLUOROCHEM
005541-1G
FLUO005541-1GEA 326 EUR
FLUO005541-1G
2,7-Dimethylnaphthalin
2,7-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Molecular Weight: 156,23 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004121
CAS-Nummer: 582-16-1
EINECS: 209-477-1