trans,trans-Dibenzylidenaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
005548-25G
005548-100G
FLUO005548-25GEA
79.1
EUR
FLUO005548-25G
FLUO005548-100G
trans,trans-Dibenzylidenaceton
trans,trans-Dibenzylidenaceton
Formel:
C₁₇H₁₄O |
MDL:
MFCD00004790 CAS-Nummer: 35225-79-7 |