2,5-Diiodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005559-5G
FLUO005559-5GEA
57.9
EUR
FLUO005559-5G
2,5-Diiodbenzoesäure
2,5-Diiodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄I₂O₂ Molecular Weight: 373,92 g/mol |
MDL:
MFCD00045801 CAS-Nummer: 14192-12-2 |