3,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
CFF1007. 005560-25G 005560-100G
CHMPCFF1007.EA 0 EUR
CHMPCFF1007. FLUO005560-25G FLUO005560-100G
3,5-Dichlorbenzoesäure
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 309
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002494
CAS-Nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4