1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
005570-5G
005570-1G
FLUO005570-5GEA
183
EUR
FLUO005570-5G
FLUO005570-1G
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃ClF₆ |
MDL:
MFCD01631638 CAS-Nummer: 327-76-4 |