3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
005571-1G
FLUO005571-1GEA
51.8
EUR
FLUO005571-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
Formel:
C₈H₆F₆N₂ |
MDL:
MFCD01631430 CAS-Nummer: 367-65-7 |