5-Brom-2,3-difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
005581-5G
005581-25G
FLUO005581-5GEA
36.9
EUR
FLUO005581-5G
FLUO005581-25G
5-Brom-2,3-difluorphenol
5-Brom-2,3-difluorphenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O |
MDL:
MFCD01631350 CAS-Nummer: 186590-26-1 |