(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005606-1G
005606-5G
FLUO005606-1GEA
209
EUR
FLUO005606-1G
FLUO005606-5G
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Molecular Weight: 206.58 g/mol |
MDL:
MFCD01631448 CAS-Nummer: 261762-52-1 |