2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005623-1G
005623-5G
FLUO005623-1GEA
30.5
EUR
FLUO005623-1G
FLUO005623-5G
2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
2-Chlor-4-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160.58 g/mol |
MDL:
MFCD00236024 CAS-Nummer: 208186-84-9 |