α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzylbromid
005630-1G
005630-50G
005630-10G
FLUO005630-1GEA
31.1
EUR
FLUO005630-1G
FLUO005630-50G
FLUO005630-10G
α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol
α-Brom-2-chlor-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₅BrClF Molecular Weight: 223.47 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C |
MDL:
MFCD00236025 CAS-Nummer: 45767-66-6 UN: 3261 ADR: 8 II |