4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
005719.1G
005719-5G
005719-25G
FLUO005719.1GEA
24.2
EUR
FLUO005719.1G
FLUO005719-5G
FLUO005719-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃ |
MDL:
MFCD01631540 CAS-Nummer: 261763-23-9 UN: 3261 ADR: 8,II |