2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
005728-5G
005728-1G
FLUO005728-5GEA
264
EUR
FLUO005728-5G
FLUO005728-1G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₄Cl₂FNO Molecular Weight: 208.02 g/mol |
MDL:
MFCD01631478 CAS-Nummer: 135748-33-3 |