2,6-Difluor-3-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
005745-1G
005745-5G
FLUO005745-1GEA
67.1
EUR
FLUO005745-1G
FLUO005745-5G
2,6-Difluor-3-methylanisol
2,6-Difluor-3-methylanisol
Formel:
C₈H₈F₂O Molecular Weight: 158.15 g/mol |
MDL:
MFCD01631341 CAS-Nummer: 261763-33-1 |