2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

005811-5G 005811-10G 005811-1G
FLUO005811-5GEA 245 EUR
FLUO005811-5G FLUO005811-10G FLUO005811-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
MDL: MFCD01631564
CAS-Nummer: 261951-78-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR