4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005828-5G
005828-10G
FLUO005828-5GEA
67.1
EUR
FLUO005828-5G
FLUO005828-10G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ |
MDL:
MFCD01091014 CAS-Nummer: 213598-09-5 |