α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide
005845-5G
FLUO005845-5GEA 441 EUR
FLUO005845-5G
α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 243 g/mol
Siedepunkt: 107…110 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD01631453
CAS-Nummer: 53001-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II