5-(Brommethyl)benzofurazan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
CFF516.2.5 CFF516.10 005888-2.5G
CHMPCFF516.2.5EA 481 EUR
CHMPCFF516.2.5 CHMPCFF516.10 FLUO005888-2.5G
5-(Brommethyl)benzofurazan
5-(Brommethyl)benzofurazan
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molecular Weight: 213,0314 g/mol
MDL: MFCD00174369
CAS-Nummer: 32863-31-3