2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-sulphonyl chloride
005896-2.5G
FLUO005896-2.5GEA
0
EUR
FLUO005896-2.5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClN₂O₂S₂ Molecular Weight: 234,68 g/mol |
MDL:
MFCD00068049 CAS-Nummer: 73713-79-8 UN: 3261 ADR: 8,III |